Läs mer
Cadmium bromide hydrate, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11455210
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455210 100 g 100g
11445210 25 g 25g
11465210 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11455210 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044498.22
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 681435-25-6
Molekylvikt (g/mol) 272.22
MDL-nummer MFCD00150204
InChI-nyckel KPWJBEFBFLRCLH-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous,
IUPAC-namn kadmium(2+)dibromid
LEDER [Br-].[Br-].[Cd++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium bromide hydrate
Färg Vitt till gult
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Br2Cd
UN-nummer UN2570
Formel vikt 272.22 (Anhydrous)
Procent renhet 99.999%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.