Läs mer
Cadmium bromide tetrahydrate, Reagent Grade
Produktkod. p-7049996
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11343118
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 032958.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13464-92-1 | Br2CdH8O4 | 344.282 g/mol
Det används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13464-92-1
Molekylformel Br2CdH8O4
Molekylvikt (g/mol) 344.282
MDL-nummer MFCD00150204
InChI-nyckel PANYFCXNZSEXSU-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium dibromide, tetrahydrate, acmc-20alji, ksc497c4n, cadmium ii ; bromide tetrahydrate, cadmium 2+ dibromide tetrahydrate, cadmium 2+ ion tetrahydrate dibromide, cadmium bromide, tetrahydrate, reagent
PubChem CID 3084147
IUPAC-namn kadmium(2+);dibromid;tetrahydrat
LEDER O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Cd+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium bromide tetrahydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2570
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 344.28 (272.22 Anhydrous)
Kvalitet Reagens
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.