Läs mer
Cadmium bromide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Produktkod. p-7050129
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11303857
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035682.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7789-42-6
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-42-6
MDL-nummer MFCD00015996
Synonym cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous,
Specifikationer
Kokpunkt 863°C
Kemiskt namn eller material Cadmium bromide
Smältpunkt 567°C
Namnnotering Ultra dry
Färg White to Yellow
Fysisk form Beads
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
UN-nummer UN2570
Merck Index 14,1615
Formel vikt 272.22
Procent renhet 99.999%
Odör Odorless
Förpackning Ampule
Känslighet Hygroscopic
Densitet 5.192g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.