Läs mer
Kadmiumkarbonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11462478
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462478 50 g 50g
11472478 250 g 250g
11452478 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462478 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15812.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 513-78-0 | CCdO3 | 172.42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 513-78-0
Molekylformel CCdO3
Molekylvikt (g/mol) 172.42
MDL-nummer MFCD00010918
InChI-nyckel GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly
PubChem CID 10564
LEDER [Cd++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium carbonate
Smältpunkt 500°C (decomposition)
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2570
Merck Index 14,1616
IUPAC-namn kadmium(2+)karbonat
Formel vikt 172.42
Procent renhet 97%
Odör Odorless
Densitet 4.26
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.