Läs mer
Kadmiumkarbonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7022858
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Produktkod. 11462478
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15812.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 513-78-0 | CCdO3 | 172.42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 513-78-0
Molekylformel CCdO3
Molekylvikt (g/mol) 172.42
MDL-nummer MFCD00010918
InChI-nyckel GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly
PubChem CID 10564
LEDER [Cd++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium carbonate
Smältpunkt 500°C (decomposition)
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2570
Merck Index 14,1616
IUPAC-namn kadmium(2+)karbonat
Formel vikt 172.42
Procent renhet 97%
Odör Odorless
Densitet 4.26
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.