Läs mer
Cadmium carbonate, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Produktkod. 11350879
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11350879 50 g 50g
11360879 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11350879 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010660.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 513-78-0 | CCdO3 | 172.42 g/mol
Kadmiumkarbonat är råvaran för framställning av pigment för keramik och frits och för framställning av kadmiumsalt. Används som reagens. Det används för mellanprodukter för tillverkning av polyester, glaspigmentfluss, organiska katalysatorer, plastmjukgörare, stabilisator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 513-78-0
Molekylformel CCdO3
Molekylvikt (g/mol) 172.42
MDL-nummer MFCD00010918
InChI-nyckel GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly
PubChem CID 10564
IUPAC-namn kadmium(2+);karbonat
LEDER [Cd++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium carbonate
Smältpunkt 500°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.998% (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in dilute acids,concentrated solutions of ammonium salts. Insoluble in water.
Formel vikt 172.42
Odör Odorless
Densitet 4.26
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.