Läs mer
Cadmium Chloride, 2.5-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cadmium Chloride |
| Namnnotering | 2.5-Hydrate |
| CAS | 7790-78-5 |
| Fysisk form | Crystals |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | CdCl2·2.5H2O |
| Formel vikt | 228.35 |
| Kvalitet | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Densitet | 1L = 3.33kg |