Läs mer
Kadmiumklorid, vattenfritt, 99,99 % (metallbas)
Beskrivning
Kadmiumklorid är ett prekursormaterial för kadmiumsulfid, som är ett lysande gult pigment som kallas kadmiumgult. Det används främst vid färgning, pigment, fotokopiering och galvanisering av kadmium. Det är en mild Lewis syra och kan bilda tetraklorkadmiumarter. Det används vid framställning av organokadmiumföreningar, såsom dialkyl eller diarylkadmium, som är användbara för syntes av ketoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 960°C |
| Kemiskt namn eller material | Cadmium chloride |
| Smältpunkt | 568°C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 25 g |
| Analysprocentintervall | 99.99% (Metals basis) |
| Löslighetsinformation | Highly soluble in water. Soluble in dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in alcohol. |
| Formel vikt | 183.32 |
| Odör | Odorless |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Cadmium chloride, anhydrous
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- MIXTURE LIST-Contain: Cadmium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.