Läs mer
Kadmiumklorid, vattenfritt, 99,99 % (metallbas)
Produktkod. 11391928
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11391928 100 g 100g
11301938 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391928 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011860.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183,31 g/mol
Kadmiumklorid är ett prekursormaterial för kadmiumsulfid, som är ett lysande gult pigment som kallas kadmiumgult. Det används främst vid färgning, pigment, fotokopiering och galvanisering av kadmium. Det är en mild Lewis syra och kan bilda tetraklorkadmiumarter. Det används vid framställning av organokadmiumföreningar, såsom dialkyl eller diarylkadmium, som är användbara för syntes av ketoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10108-64-2
Molekylformel CdCl2
Molekylvikt (g/mol) 183.31
MDL-nummer MFCD00010916
InChI-nyckel YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
IUPAC-namn diklorakadmium
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Specifications
Kokpunkt 960 °C
Kemiskt namn eller material Cadmium chloride
Smältpunkt 568 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Analysprocentintervall 99,99 % (metallbaserad bas)
Densitet 4.047
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten. Löslig i dimetylsulfoxid. Lätt löslig i alkohol.
Formel vikt 183.32
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.