Läs mer
Kadmiumklorid, vattenfritt, ACS, 99,0 % min
Produktkod. 11338068
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338068 100 g 100g
11348068 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338068 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036629.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183,31 g/mol
Kadmiumklorid är ett prekursormaterial för framställning av kadmiumsulfid. Det används främst vid färgning, pigment, fotokopiering och galvanisering av kadmium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Beredning av kadmiumsulfid, som analytiskt laboratoriereagens, fotografering, tillverkning av specialspeglar, isbildande medel, smörjmedel, för att absorbera H 2 S i sulfidanalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10108-64-2
Molekylformel CdCl2
Molekylvikt (g/mol) 183.31
MDL-nummer MFCD00010916
InChI-nyckel YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
IUPAC-namn diklorakadmium
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Specifikationer
Kokpunkt 960°C
Kemiskt namn eller material Cadmium chloride
Smältpunkt 568°C
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2570
Merck Index 14,1617
Löslighetsinformation Soluble in water,acetone; Slightly soluble in methanol; Insoluble in ether.
Formel vikt 183.32
Procent renhet ≤99.0%
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 4.047 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.