Läs mer
Kadmiumklorid, vattenfritt, ACS, 99,0 % min
Beskrivning
Kadmiumklorid är ett prekursormaterial för framställning av kadmiumsulfid. Det används främst vid färgning, pigment, fotokopiering och galvanisering av kadmium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Beredning av kadmiumsulfid, som analytiskt laboratoriereagens, fotografering, tillverkning av specialspeglar, isbildande medel, smörjmedel, för att absorbera H 2 S i sulfidanalys
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 960 °C |
| Kemiskt namn eller material | Cadmium chloride |
| Smältpunkt | 568 °C |
| Namnnotering | Vattenfri |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Odör | Luktfritt |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Densitet | 4.047 g/mL |
| UN-nummer | UN2570 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.