Läs mer
Cadmium Chloride, Anhydrous, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15537894 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15537894 500 g Poly Bottle Varje
1 options
Produktkod. 15537894 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 121201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium Chloride
Namnnotering Anhydrous
CAS 10108-64-2
Fysisk form Powder
Kvantitet 500 g
Molekylformel CdCl2
MDL-nummer MFCD00010916
Synonym cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
InChI-nyckel YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cd++]
IUPAC-namn dichlorocadmium
Molekylvikt (g/mol) 183.31
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
Formel vikt 183.31
Kvalitet BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Förpackning Poly Bottle
Densitet 1L = 4.07kg