Läs mer
Cadmium Chloride Hemi(Pentahydrate), 79.5 to 81.0%, ACS Reagent, Solstice
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cadmium Chloride Hemi(Pentahydrate) |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | CdCl2·21/2H2O |
| UN-nummer | UN2570 |
| Formel vikt | 228.36g/mol |
| Procent renhet | 79.5 to 81.0% |
| Kvalitet | ACS Reagent |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Ångtryck | 10mmHg (656°C) |
| Densitet | 3.327g/cm3; Vapor Density: 6.3 (vs air) |