Läs mer
Cadmium chloride hemipentahydrate, ACS, 79.5-81.0%
Produktkod. 11391759
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11391759 50 g 50g
11301769 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391759 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012373.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7790-78-5 | C27H30ClNO10 | 563.984 g/mol
Kadmiumklorid används också för fotokopiering, färgning och galvanisering. Användbar i pyrotekniska enheter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-78-5
MDL-nummer MFCD00799071
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium chloride hemipentahydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 79.5-81.0%
Molekylformel CdCl2·2.5H2O
Löslighetsinformation Highly soluble in water and slightly soluble in alcohol.
Formel vikt 228.36 (183.32 Anhydrous)
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Brytningsindex 1.6513
Känslighet Hygroscopic
Utseende White crystalline
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.