Läs mer
Cadmium chloride hemipentahydrate, ACS reagent
Produktkod. 10730302 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10730302 500 g Glasflaska 500g
10248563 100 g Glasflaska 100g
10310714 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10730302 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423505000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7790-78-5 | 2·5 H2O | 228.34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-78-5
Molekylformel 2·5 H2O
Molekylvikt (g/mol) 228.34
MDL-nummer MFCD00799071
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium chloride hemipentahydrate
Smältpunkt 34.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Crystals and/or Chunks
Kvantitet 500 g
Linjär formel CdCl2·5/2H2O
Merck Index 15, 1622
Löslighetsinformation Solubility in water: 1680g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in ethanol and methanol
Formel vikt 228.34
Procent renhet 79.5 to 81.0% (CdCl2)
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cadmium chloride hemipentahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.