Läs mer
Cadmium chloride hydrate, 99.99% (metals basis)
Produktkod. p-7049729
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11343597
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 020129.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 654054-66-7 | CdCl2 | 183.31 g/mol
Cadmium chloride hydrate is used in laboratory chemicals and manufacture of substances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 654054-66-7
Molekylformel CdCl2
Molekylvikt (g/mol) 183.31
MDL-nummer MFCD00149627
InChI-nyckel YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium chloride, ultra dry, cdcl2.h2o, cadmium chloride hydrate, cadmium chloride 1-hydrate, cadmium chloride hydrate, puratronic, cadmium chloride monohydrate, puriss, cadmium chloride hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211517
IUPAC-namn diklorakadmium;hydrat
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium chloride hydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN2570
Merck Index 14,1617
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 183.32 (Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Brytningsindex 1.6513
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.