Läs mer
Kadmiumkloridhydrat, Puratronic™ , 99,998 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11380879
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11380879 50 g 50g
11390879 1 g 1g
11370879 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11380879 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010661.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 654054-66-7 | CdCl2 | 183.31 g/mol
Kadmiumkloridhydrat används i färgning, tryckning, textilier och i metallbad. Det används också som reagens för att göra fotografiskt papper och karbonpapper. Vidare används det som ett absorberande medel för att absorbera vätesulfid såväl som analytiskt reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 654054-66-7
Molekylformel CdCl2
Molekylvikt (g/mol) 183.31
MDL-nummer MFCD00149627
InChI-nyckel YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium chloride, ultra dry, cdcl2.h2o, cadmium chloride hydrate, cadmium chloride 1-hydrate, cadmium chloride hydrate, puratronic, cadmium chloride monohydrate, puriss, cadmium chloride hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211517
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium chloride hydrate
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN2570
Merck Index 14,1617
Löslighetsinformation Soluble in water and acetone. Slightly soluble in methanol. Insoluble in ether.
IUPAC-namn diklorakadmium;hydrat
Formel vikt 183.32 (Anhydrous)
Procent renhet 99.998%
Kvalitet Puratronic
Brytningsindex 1.6513
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.