Läs mer
Kadmiumklorid, TRC
Produktkod. 30339667
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30339667 5 g
1 options
Produktkod. 30339667 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC0590005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Cadmium Chloride
CAS 10108-64-2
Molekylformel CdCl2
Kvantitet 5 g
Synonym Cadmium Dichloride, Dichlorocadmium, NSC 51148
InChI formel InChI=1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
LEDER Cl[Cd]Cl
IUPAC-namn diklrokadmium
Molekylvikt (g/mol) 183.32
Formel vikt 183.8411
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.