Läs mer
Cadmium chloride, ultra dry, 99.996% (metals basis)
Produktkod. p-4407297
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
2g
50g
Produktkod. 11380078
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042852.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183.31 g/mol
Kadmiumklorid används för framställning av kadmiumsulfid, som används som Cadmium Yellow, ett lysande gult stabilt oorganiskt pigment. Den kan användas för framställning av organokadmiumföreningar av typen R2Cd, där R är en aryl eller en primär alkyl. Den används också för fotokopiering, färgning och galvanisering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10108-64-2
Molekylformel CdCl2
Molekylvikt (g/mol) 183.31
MDL-nummer MFCD00010916
InChI-nyckel YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
IUPAC-namn diklorakadmium
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Specifikationer
Kokpunkt 960°C
Kemiskt namn eller material Cadmium chloride
Smältpunkt 568°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Analysprocentintervall 99.996% (Metal basis)
Löslighetsinformation Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formel vikt 183.32
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende White Various forms (powder/flake/crystalline/beads
Densitet 4.047 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.