Läs mer
Cadmium chloride, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Produktkod. p-7049275
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11386928
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013667.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183.31 g/mol
Kadmiumklorid används vid framställning av CdTe nanokristaller, mycket självlysande. Det används också inom analytisk kemi, fotografi, färgning och kalikotryck, ingrediens i galvaniseringsbad, tillverkning av speciella speglar, framställning av kadmiumstandard, analys av sulfider och testning av pyridinbaser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10108-64-2
Molekylformel CdCl2
Molekylvikt (g/mol) 183.31
MDL-nummer MFCD00010916
InChI-nyckel YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
IUPAC-namn diklorakadmium
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Specifikationer
Kokpunkt 960°C
Kemiskt namn eller material Cadmium chloride
Smältpunkt 568°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN2570
Merck Index 14,1617
Löslighetsinformation Soluble in water and acetone.
Formel vikt 183.32
Procent renhet 99.998%
Odör Odorless
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Densitet 4.047 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.