Läs mer
Kadmiumfluorid, Puratronic™ , 99,99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11369347
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11369347 25 g 25g
11349347 5 g 5g
11359347 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11369347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040203.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7790-79-6 | CdF2 | 150.41 g/mol
Kadmiumfluorid används i fosfor-, glas- och kärnreaktorkontroller. Det används också i smörjmedel med hög temperatur och för att starta kristaller för lasrar. Det används i syrekänsliga applikationer som tillverkning av metallegeringar och det används också i begränsade medicinska behandlingsprotokoll. Dessutom kan den användas i syntetisk organisk kemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-79-6
Molekylformel CdF2
Molekylvikt (g/mol) 150.41
MDL-nummer MFCD00010919
InChI-nyckel LVEULQCPJDDSLD-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn kadmium(2+)difluorid
LEDER [F-].[F-].[Cd++]
Specifikationer
Kokpunkt 1758°C
Kemiskt namn eller material Cadmium fluoride
Smältpunkt 1100°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN2570
Merck Index 14,1619
Formel vikt 150.4
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Densitet 6.64g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.