Läs mer
Kadmiumfolie, 0,05 mm (0,002 tum) tjock, Puratronic™ , 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15426585
Change view
Kvantitet:
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15426585 50 x 50 mm Varje
1 options
Produktkod. 15426585 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044127.FI
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112.41 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium foil
Namnnotering 0,05 mm tjock
CAS 7440-43-9
Kvantitet 50 x 50 mm
Vikt ≈1,1g/50x50mm
Form Florett
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Cd
MDL-nummer MFCD00010914
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
InChI-nyckel BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Cd]
IUPAC-namn kadmium
Molekylvikt (g/mol) 112.41
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.