Läs mer
Cadmium foil, 0.5mm (0.02 in.) thick, 99.85% (metals basis), Thermo Scientific™
Kvantitet:
100 x 150 mm
200 x 300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cadmium foil |
| Namnnotering | 0.5mm (0.02 in.) thick |
| Kvantitet | 100 x 150 mm |
| Vikt | ≈65g/100x150mm |
| Form | Foil |
| Anteckningar om analysprocent | (metals basis) |
| Procent renhet | 99.85% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cadmium foil
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- H330-Dödligt vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P320-Särskild behandling krävs omedelbart (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .