Läs mer
Kadmiumfolie, 2,0 mm tjock, Puratronic™ 99,998 % (metallbas)
Produktkod. 11395829
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11395829 50 x 50 mm Varje
11351149 25 x 25 mm 25mm
11361149 100 x 100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11395829 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011367.FI
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112,41 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-43-9
Molekylformel Cd
Molekylvikt (g/mol) 112.41
MDL-nummer MFCD00010914
InChI-nyckel BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
LEDER [Cd]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium foil
Namnnotering 2,0 mm tjock
Kvantitet 50 x 50 mm
Vikt ≈10,8g/25x25mm
Form Florett
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
IUPAC-namn kadmium
Procent renhet 99.998%
Kvalitet Puratronic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.