Läs mer
Cadmium hydroxide, Puratronic™, 99.98% (metals basis)
Produktkod. p-7048482
Kvantitet:
2 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2g
Produktkod. 11320889
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010662.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 21041-95-2 | CdH2O2 | 146.43 g/mol
Det finns i industriella nickelkadmiumlagringsbatterier, i kadmiumplätering, vid tillverkning av kadmiumsalter, laboratoriereagenser. Det är en användbar biokemikalie för proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21041-95-2
Molekylformel CdH2O2
Molekylvikt (g/mol) 146.43
MDL-nummer MFCD00015995
InChI-nyckel PLLZRTNVEXYBNA-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn kadmium(2+)-dihydroxid
LEDER [OH-].[OH-].[Cd++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium hydroxide
Smältpunkt 300°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN2570
Merck Index 14,1620
Löslighetsinformation Soluble in dilute acids. Slightly soluble in water; 0.026g/100 mL.
Formel vikt 146.41
Procent renhet 99.98%
Kvalitet Puratronic
Känslighet Air Sensitive
Densitet 4.79 g/mL at 15°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.