Läs mer
Cadmium ingot/button,≈36mm (1.4 in.) dia. x 8mm (0.3 in.) thick, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific™
Produktkod. 15444945
Kvantitet:
1 Pc.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15444945
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045112.KF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium ingot/button
Färg Blå-Vit
Namnnotering ≈36mm (1.4 in.) dia. x 8mm (0.3 in.) thick
CAS 7440-43-9
Kvantitet 1 Pc.
Vikt ≈50g/piece
Form Pieces
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Cd
MDL-nummer MFCD00010914
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
InChI-nyckel BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Cd]
IUPAC-namn kadmium
Molekylvikt (g/mol) 112.41
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
Procent renhet 99.9%