Läs mer
Kadmiumjodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11429226
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429226 25 g 25g
11439226 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429226 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18079.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7790-80-9 | CdI2 | 366.223 g/mol
Den finner den användning inom fotografi, processgravering, litografi, analytisk kemi och galvanisering; Används även som i smörjmedel, fosfor. Används för kadmiumelektrodposition och i fotoledare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används inom fotografi, processgravering, litografi, analytisk kemi och galvanisering; Används även som i smörjmedel, fosfor. Används för kadmiumelektrodposition och i fotoledare.
Löslighet Mycket löslig i
vatten, svagt löslig i aceton, etanol och dietyleter.
Anteckningar
Ljuskänslig& Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, ljus och vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-80-9
Molekylformel CdI2
Molekylvikt (g/mol) 366.223
MDL-nummer MFCD00010920
InChI-nyckel OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g
PubChem CID 24635
IUPAC-namn kadmium(2+);dijodid
LEDER [Cd+2].[I-].[I-]
Specifikationer
Kokpunkt 787°C
Kemiskt namn eller material Cadmium iodide
Smältpunkt 387°C to 389°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2570
Merck Index 14,1621
Löslighetsinformation Very soluble in water,slightly soluble in acetone,ethanol and diethyl ether.
Formel vikt 366.21
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Densitet 5.67
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.