Läs mer
Cadmium iodide, ultra dry, 99.9985% (metals basis)
Produktkod. p-7050130
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11353857
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035683.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7790-80-9 | CdI2 | 366.223 g/mol
Kadmiumjodid används i litografi, fotografi, galvanisering och tillverkning av fosfor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-80-9
Molekylformel CdI2
Molekylvikt (g/mol) 366.223
MDL-nummer MFCD00010920
InChI-nyckel OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g
PubChem CID 24635
IUPAC-namn kadmium(2+);dijodid
LEDER [Cd+2].[I-].[I-]
Specifikationer
Kokpunkt 787°C
Kemiskt namn eller material Cadmium iodide
Smältpunkt 387°C to 389°C
Namnnotering Ultra dry
Färg Vitt till gult
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN2570
Merck Index 14,1621
Löslighetsinformation It is soluble in water,ethanol,acetone,ether and ammonia.
Formel vikt 366.21
Procent renhet 99.9985%
Odör Odorless
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Densitet 5.67 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.