Läs mer
Kadmiumisotopstandard: Cd @ 10 μg/ml i 2% HNO3 (anrikat i Cd-106), VHG™
Beskrivning
Kadmiumisotopstandard: Cd @ 10 μg/ml i 2% HNO3 (anrikat i CD-106)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cadmium 106 |
| Metoder | ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Cadmium 106 |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | 106Cd |
| Synonym | 106Cd |
| LEDER | [106Cd] |
| IUPAC-namn | Kadmium 106 |
| Lösningsmedel eller matris | Utspäd HNO3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 105.91 |
| Visa mer |