Learn More
UVP Cadmium Lamp
Product Code. 11838891
Change view
Click to view available options
Wavelength:
214 nm
Unit Size:
Each
Product Code. Wavelength Unit Size
11838891 214 nm Each
1 options
Product Code. 11838891 Supplier UVP Supplier No. 90007103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9302.78 SEK
    5970.56 SEK / Paket med 1
    Save 3332.22 SEK
    35% Av
Spécification
Wavelength 214 nm
Diameter (Metric) 17 mm
Length (Metric) 110 mm
Material Quartz
Product Type Cadmium Lamp
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.