Läs mer
Kadmiumnitrattetrahydrat, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11368888
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368888 50 g 50g
11358888 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368888 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041732.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10022-68-1 | CdH2N2O6 | 238,44 g/mol
Kadmiumnitrattetrahydrat används i fotografiska emulsioner, färgglas och porslin, laboratoriereagens och framställning av andra kadmiumföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10022-68-1
Molekylformel CdH2N2O6
Molekylvikt (g/mol) 238.44
MDL-nummer MFCD00149626
InChI-nyckel IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
PubChem CID 56924536
ChEBI CHEBI:86156
IUPAC-namn kadmium(2+);dinitrat;tetrahydrat
LEDER [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Specifications
Kokpunkt 132 °C
Kemiskt namn eller material Cadmium nitrate tetrahydrate
Smältpunkt 59 °C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Odör Svag
Analysprocentintervall 99,9 % (metallbaserad bas)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 2.45 g/mL
UN-nummer UN3087
Merck Index 14,1622
Löslighetsinformation Löslig i vatten. (109g/100ml) vid 0 °C och (326g/100 ml) vid 60 °C. Löslig i ammoniak, aceton och alkohol.
Formel vikt 308,47 (236,41 Vattenfattig)
Procent renhet 99.9%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.