Läs mer
Cadmium nitrate tetrahydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 11330889
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11330889
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010663.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10022-68-1 | CdH2N2O6 | 238.44 g/mol
Det används för att färga glas och porslin och som blixtpulver vid fotografering. Det används som ett laboratoriereagens vid framställning av kadmiumsalter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10022-68-1
Molekylformel CdH2N2O6
Molekylvikt (g/mol) 238.44
MDL-nummer MFCD00149626
InChI-nyckel IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
PubChem CID 56924536
ChEBI CHEBI:86156
LEDER [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 132°C
Kemiskt namn eller material Cadmium nitrate tetrahydrate
Smältpunkt 59°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.999% (Metal basis)
Löslighetsinformation Soluble in water,acetone,ethyl acetate,alcohol. Insoluble in nitric acid.
IUPAC-namn kadmium(2+)bis(salpetersyra)
Formel vikt 308.47 (236.41 Anhydrous)
Odör Weak
Utseende White crystalline
Densitet 2.45
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.