Läs mer
Cadmium Nitrate Tetrahydrate, purum p.a., ≥99.0% (T), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Handla allt Solstice Research Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cadmium Nitrate Tetrahydrate |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | Cd(NO3)2 · 4H2O |
| UN-nummer | UN2570 |
| Beilstein | 8156730 |
| Formel vikt | 308.48g/mol |
| Procent renhet | ≥99.0% (T) |
| Kvalitet | purum p.a. |