Läs mer
Kadmiumoxid, 98,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11397538
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397538 1 kg 1kg
11387538 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397538 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033235.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1306-19-0 | CdO | 128.41 g/mol
Kadmiumoxid används som elektropläteringskemikalie och vid tillverkning av kadmiumelektroder. Det är en komponent av silverlegeringar, fosforer, halvledare, glas och keramiska glasyrer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1306-19-0
Molekylformel CdO
Molekylvikt (g/mol) 128.41
MDL-nummer MFCD00010921
InChI-nyckel CFEAAQFZALKQPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium oxide, cadmium monoxide, cadmium fume, aska-rid, kadmu tlenek polish, caswell no. 136aa, ccris 115, epa pesticide chemical code 236200, dsstox_cid_4715
PubChem CID 14782
LEDER [O--].[Cd++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium oxide
Smältpunkt 1430°C
Färg Röd till brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 98.9%
Löslighetsinformation Practically insoluble in water. Soluble in dilute acids,slowly soluble in ammonium salts
IUPAC-namn oxokadmium
Formel vikt 128.4
Odör Odorless
Densitet 8.15
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.