Läs mer
Cadmium oxide, 99.95% (metals basis)
Produktkod. 11396628
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11396628 500 g 500g
11386628 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396628 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012219.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1306-19-0 | CdO | 128.41 g/mol
Kadmiumoxid används i keramiska glasyrer, kadmiumgalvaniseringsbad, pigment, fosforer, elektroder för lagringsbatterier, kadmiumsalter och heterogen katalys för dehydrering. Det är ett grundläggande ledande material som används för att framställa transparenta ledande filmer, som används i fototransistorer, LCD-skärmar, fotodioder, fotovoltaiska celler och antireflektionsbeläggningar. Elektrodeponerade kadmiumoxidfilmer har utmärkt elektrokatalytisk aktivitet mot många organiska föreningar, ozon och syreutveckling. CdO är selektiv i fenolfotonedbrytning. Glasartad kolelektrod belagd med kadmiumoxidfilm har använts för att utveckla en känslig och snabb analysmetod för penicillamin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1306-19-0
Molekylformel CdO
Molekylvikt (g/mol) 128.41
MDL-nummer MFCD00010921
InChI-nyckel CFEAAQFZALKQPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium oxide, cadmium monoxide, cadmium fume, aska-rid, kadmu tlenek polish, caswell no. 136aa, ccris 115, epa pesticide chemical code 236200, dsstox_cid_4715
PubChem CID 14782
LEDER [O--].[Cd++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium oxide
Smältpunkt 1430°C
Färg Röd till brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99.95% (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in dilute acid. Slowly soluble in ammonium salts. Insoluble in water.
IUPAC-namn kadmium(2+)oxidandiid
Formel vikt 128.4
Odör Odorless
Densitet 8.15 g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.