Specifikationer
| Kokpunkt | 1385.0°C |
| Kemiskt namn eller material | Cadmium oxide |
| Kvantitet | 250 g |
| Analysprocentintervall | 98.5% min. (Complexometry) |
| Linjär formel | CdO |
| Merck Index | 15,1628 |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids and alkalies |
| Formel vikt | 128.41 |
| Procent renhet | 99% |
| Kvalitet | Ren |
Säkerhet och hantering
- Cadmium oxide, brown
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H372-Orsakar organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H330-Dödligt vid inandning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.