Läs mer
Cadmium oxide, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Produktkod. p-4407302
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11380889
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010664.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1306-19-0 | CdO | 128.41 g/mol
Kadmiumoxid används i keramiska glasyrer, kadmiumgalvaniseringsbad, pigment, fosforer, elektroder för lagringsbatterier, kadmiumsalter och heterogen katalys för dehydrering. Det är ett grundläggande ledande material som används för att framställa transparenta ledande filmer, som används i fototransistorer, LCD-skärmar, fotodioder, fotovoltaiska celler och antireflektionsbeläggningar. Elektrodeponerade kadmiumoxidfilmer har utmärkt elektrokatalytisk aktivitet mot många organiska föreningar, ozon och syreutveckling. CdO är selektiv i fenolfotonedbrytning. Glasartad kolelektrod belagd med kadmiumoxidfilm har använts för att utveckla en känslig och snabb analysmetod för penicillamin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1306-19-0
Molekylformel CdO
Molekylvikt (g/mol) 128.41
MDL-nummer MFCD00010921
InChI-nyckel CFEAAQFZALKQPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium oxide, cadmium monoxide, cadmium fume, aska-rid, kadmu tlenek polish, caswell no. 136aa, ccris 115, epa pesticide chemical code 236200, dsstox_cid_4715
PubChem CID 14782
IUPAC-namn oxokadmium
LEDER [O--].[Cd++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium oxide
Smältpunkt 1430°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.99% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in dilute acid. Slowly soluble in ammonium salts. Insoluble in water.
Formel vikt 128.4
Densitet 8.15
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cadmium oxide, Puratronic
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Cadmium oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.