Läs mer
Cadmium perchlorate hexahydrate
Produktkod. 11332028
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11332028
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012936.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10326-28-0 | CdCl2H12O14 | 419.396 g/mol
Det används som mellanprodukt i kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10326-28-0
Molekylformel CdCl2H12O14
Molekylvikt (g/mol) 419.396
MDL-nummer MFCD00015992
InChI-nyckel PQJZOTJHMRJOEM-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium perchlorate hexahydrate, acmc-1c6hb, cd.2clo4.6h2o, cadmium ii perchlorate hexahydrate
PubChem CID 71317310
IUPAC-namn kadmium(2+);diperklorat;hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Cd+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium perchlorate hexahydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 419.39 (311.30 Anhydrous)
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.