Läs mer
Kadmiumstav, 12,7 mm (0,5 tum) diameter, 99,99+% (metallbas)
Produktkod. 11331168
Change view
Kvantitet:
12 cm
24 cm
5 x 24 cm
Förpackningsstorlek:
12cm
24cm
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11331168 5 x 24 cm Paket med 5
11311168 12 cm 12cm
11321168 24 cm 24cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11331168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010119.UT
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112,41 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-43-9
Molekylformel Cd
Molekylvikt (g/mol) 112.41
MDL-nummer MFCD00010914
InChI-nyckel BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
IUPAC-namn kadmium
LEDER [Cd]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium rod
Namnnotering 12,7 mm (0,5 tum) i diameter.
Kvantitet 5 x 24 cm
Vikt ≈11,0 g/cm
Form Rod
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet ≥99.99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.