Läs mer
Cadmium rod, 12.7mm (0.5in) dia x 23cm (9.0in), Puratronic™, 99.999+% (metals basis)
Beskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cadmium rod |
| Namnnotering | 12.7mm (0.5 in.) dia. x 23cm (9.0 in.) |
| Kvantitet | 1 Pc. |
| Vikt | ≈250g/rod |
| Form | Rod |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Procent renhet | ≥99.999% |
| Kvalitet | Puratronic |
Säkerhet och hantering
- Cadmium rod
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- H330-Dödligt vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P320-Särskild behandling krävs omedelbart (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.