Läs mer
Cadmium selenide, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11351708
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackning:
Plastflaska
Plastic vial
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11351708 10 g Plastflaska 10g
11331708 2 g Plastic vial 2g
11341708 50 g Plastflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11351708 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011057.09
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Används som en halvledare av n-typ och dess nanopartiklar används i laserdioder, optoelektroniska enheter, nanosensing, biomedicinsk avbildning och högeffektiva solceller. Eftersom det är transparent för infrarött ljus, kan det användas i fotoresistorer och fönster för instrument som använder IR-ljus.
Kadmiumselenid används som en halvledare av n-typ och dess nanopartiklar används i laserdioder, optoelektroniska enheter, nanosensing, biomedicinsk avbildning och högeffektiva solceller. Eftersom det är transparent för infrarött ljus, kan det användas i fotoresistorer och fönster för instrument som använder IR-ljus.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1306-24-7
Molekylformel CdSe
Molekylvikt (g/mol) 191.39
MDL-nummer MFCD00010917
InChI-nyckel AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium selenide, cadmium ii selenide, cadmium 2+ selenide, cadmium selenide nanotubes, cadmium selenide trace metals basis 1g, cadmium selenide candot quantum dot core , 50umol/l in hexane, lumidot tm cdse, 480, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene, lumidot tm cdse, 520, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene
PubChem CID 14784
ChEBI CHEBI:50834
IUPAC-namn selanylidenekadmium
LEDER [Se]=[Cd]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium selenide
Smältpunkt >1350°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3077
Formel vikt 191.36
Procent renhet 99.995%
Förpackning Plastflaska
Densitet 5.81
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.