Läs mer
Cadmium selenide, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Kadmiumselenid används som en halvledare av n-typ och dess nanopartiklar används i laserdioder, optoelektroniska enheter, nanosensing, biomedicinsk avbildning och högeffektiva solceller. Eftersom det är transparent för infrarött ljus, kan det användas i fotoresistorer och fönster för instrument som använder IR-ljus.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cadmium selenide |
| Smältpunkt | >1350°C |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 2 g |
| UN-nummer | UN3077 |
| Formel vikt | 191.36 |
| Procent renhet | 99.995% |
| Förpackning | Plastic vial |
| Densitet | 5.81 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.