Läs mer
Cadmium selenide, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 15482267
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15482267 10 g 10g
15472267 2 g 2g
15492267 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15482267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045456.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1306-24-7 | CdSe | 191.39 g/mol
Kadmiumselenid används i optoelektroniska enheter, laserdioder, biomedicinsk bildbehandling, nanosensor, högeffektiva solceller och tunnfilmstransistorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1306-24-7
Molekylformel CdSe
Molekylvikt (g/mol) 191.39
MDL-nummer MFCD00010917
InChI-nyckel AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium selenide, cadmium ii selenide, cadmium 2+ selenide, cadmium selenide nanotubes, cadmium selenide trace metals basis 1g, cadmium selenide candot quantum dot core , 50umol/l in hexane, lumidot tm cdse, 480, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene, lumidot tm cdse, 520, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene
PubChem CID 14784
ChEBI CHEBI:50834
IUPAC-namn selanylidenekadmium
LEDER [Se]=[Cd]
Specifications
Kemiskt namn eller material Cadmium selenide
Smältpunkt >1350°C
Färg Svart till Brun-Rött
Fysisk form Pieces
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,1626
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 191.36
Procent renhet 99.999%
Odör Odorless
Densitet 5.81 g/mL
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.