Läs mer
Kadmiumspruta, 5 cm (2 tum) dia., 99,9 % (metallbas), Thermo Scientific™
Produktkod. 15481547
Change view
Kvantitet:
1 st.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15481547 1 st. Varje
1 options
Produktkod. 15481547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039731.KT
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium shot
Namnnotering 5 cm (2 tum) i diameter.
CAS 7440-43-9
Kvantitet 1 st.
Vikt ≈600 g/skott
Form Skott
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Cd
MDL-nummer MFCD00010914
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
InChI-nyckel BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Cd]
IUPAC-namn kadmium
Molekylvikt (g/mol) 112.41
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
Procent renhet 99.9%