Läs mer
Kadmiumstandardlösning, för AAS, 1 mg/ml Cd i 2 till 5 % HNO3
Produktkod. 10782811 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10782811 500 ml 500ml
10501071 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10782811 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 195875000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 10022-68-1 | CdH2N2O6 | 238,44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium standard solution
Namnnotering 1 mg/ml Cd i 0,5N HNO3
Förpackning Plastflaska
CAS 10022-68-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Densitet 1.0120g/mL, 1.012
Fysisk form Lösning
Molekylformel CdH2N2O6
Koncentration 997 till 1003 μg/ml Cd(2 +) i 0,5N HNO3 (20 °C)
MDL-nummer MFCD00149626
Merck Index 15, 1627
Löslighet Lösligt i vatten
InChI-nyckel IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
IUPAC-namn kadmium(2+)bis(salpetersyra)
Molekylvikt (g/mol) 238.44
PubChem CID 56924536
Kvantitet 500 ml
ChEBI CHEBI:86156
Formel vikt 308.48
Kvalitet AAS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cadmium atomic absorption standard solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H315-Irriterar huden.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.