missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kadmiumstearat, MP Biomedicals

Produktkod. 11492266 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492266 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11492266 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521273910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2040.00 SEK
    1939.60 SEK / 10g
    Save 100.40 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Acts as a lubricant and heat stabilizer in plastics.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cadmium Stearate
CAS 2223-93-0
Molekylformel C36H70CdO4
Kvantitet 10 g
Synonym cadmium stearate, cadmium ii stearate, cadmium distearate, octadecanoic acid, cadmium salt, stabilisator scd, stabilizer scd, alaixol 11, cadmium octadecanoate, kadmiumstearat german, cadmium soaps stearate
InChI-nyckel GWOWVOYJLHSRJJ-UHFFFAOYSA-L
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Cd+2]
IUPAC-namn kadmium(2+);oktadekanoat
Molekylvikt (g/mol) 679.366
PubChem CID 16681
Formel vikt 679.36
Kvalitet Not Available
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.