Läs mer
Cadmium sulfate, 8/3-hydrate, ACS reagent, crystals
Produktkod. 10094063 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10094063 100 g Glasflaska 100g
10616431 500 g Glasflaska 500g
11944241 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10094063 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 403761000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7790-84-3 | Cd3O12S3·8H2O | 769.51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-84-3
Molekylformel Cd3O12S3·8H2O
Molekylvikt (g/mol) 769.51
MDL-nummer MFCD02253000
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium sulfate, 8/3-hydrate
Smältpunkt 41.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 100 g
Linjär formel 3CdSO4·8H2O
Merck Index 15,1632
Löslighetsinformation Solubility in water: 1130g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol,acids,acetone and ammonia
Formel vikt 769.51
Procent renhet 98.0 to 102.0%
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.