Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cadmium Sulfate 8/3-Hydrate |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | CdSO4 · 8/3H2O |
| UN-nummer | 2570 |
| Formel vikt | 256.57g/mol |
| Procent renhet | ≥98% (complexometric) |
| Kvalitet | puriss. |