Läs mer
Cadmium Sulfate 8/3-Hydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, ≥99.0%, Solstice
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cadmium Sulfate 8/3-Hydrate |
| Smältpunkt | 41.5°C |
| Färg | Colorless |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 25 g |
| Linjär formel | CdSO4 · 8/3H2O |
| UN-nummer | UN2570 |
| Formel vikt | 256.57g/mol |
| Procent renhet | ≥99.0% (calc. based on CdSO4.83H2O, KT) |
| Kvalitet | ACS/puriss. p.a. |
| Visa mer |