Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cadmium sulfate |
| Smältpunkt | 1000,0 °C |
| Namnnotering | P.A. |
| Färg | Vitt |
| pH | 3,5 till 6,0 (5 % soln vid 20 °C) |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Förpackning | Glasflaska |
| Analysprocentintervall | 99% min. (Komplexometri) |
| Linjär formel | CdSO4 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Cadmium sulfate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.